Description
- High-quality silicone seals developed for the needs of the pharmaceutical and biotech industry
- High-quality, PTFE coated silicone seal for use with DURAN™ PURE Premium Screw Cap, GL 25
- Packaged in clean room
- Single batch delivery
- Certificate of Analysis (CoA)
- Visual and dimensional inspection
- Change control management and information of customer in case of changes
- USP <88> Class VI Pharmaceutical grade materials
Specifications
Specifications
| Color | Light Ivory, Gray |
| Description | PTFE-coated silicone seal |
| Material | Platinum-cured Silicone, PTFE |
| Thickness (Metric) | 3 mm |
| Thread Size (Metric) | GL 25 |
| For Use With (Equipment) | GL 25 cap |
| Diameter (Metric) | 23.5 mm |
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?