Learn More
PTP Sample for Viscosity Analysis, VHG™
Description
PTP Sample for Viscosity Analysis
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Viscosity |
| Analyte or Component Names | Viscosity |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certifications/Compliance | ISO/IEC 17043 |
| Solvent or Matrix | Hydrocarbon Oil |
| Quantity | 50 mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?