Learn More
Invitrogen™ Protein A, Alexa Fluor™ 647 conjugate
Description
Our Alexa Fluor™ 647 protein A conjugate binds to the Fc portion of various immunoglobulins from several different species. This exceptionally bright, far red-fluorescent probe (absorption/emission maxima ∼650/668 nm) can be used to visualize antibodies in a manner analogous to a labeled species-specific secondary antibody.
Specifikationer
Specifikationer
| Conjugate | Alexa Fluor 647 |
| Quantity | 1 mg |
| Product Line | Alexa Fluor |
| Form | Lyophilized Powder |
| Protein Subtype | Protein A |
| Content And Storage | Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light. |
| Shipping Condition | Room Temperature |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?