Learn More
EKASTU Safety Protective Hood 230
Beskrivning
- Dust-proof and breathable fleece material
- Large window shield made of triacetate
- Limited use
- 10 pieces per pack
Specifikationer
Specifikationer
| Color | White |
| Product Type | Respirator Hood |
| For Use With (Equipment) | Particle Filter, Gas Filter, Multi-type Filter, Combined Filter, Multi-type Combined Filter |
| Dimensions (L x W x H) | 21 x 26 x 3.5 cm |
| Weight (Metric) | Approx. 295 g |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?