Learn More
(±)-Propylene Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Propylene oxide |
| CAS | 75-56-9 |
| Molecular Formula | C3 H6 O |
| Quantity | 500 mL |
| Synonym | Propylene Oxide, Oxirane','2-methyl-, Oxirane','methyl- (9CI), Oxypropylene (6CI), Propane','1,2-epoxy- (7CI), Propylene oxide (8CI), 2-Methyloxirane, (±)-1,2-Epoxypropane, (±)-2-Methyloxirane, (±)-Epoxypropane, (±)-Methyloxirane, (±)-Propylene oxide, 1,2-Epoxypropane, 1,2-Propylene oxide, 2,3-Epoxypropane, AD 6, AD 6 (suspending agent), Chemogas NV, DL-1,2-Epoxypropane, Epihydrin, Epoxypropane, Methyloxacyclopropane, Methyloxirane, Propene oxide, Propozone, Propylene epoxide, dl-Propylene oxide, rac-Propylene oxide |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3 |
| SMILES | CC1CO1 |
| IUPAC Name | 2-methyloxirane |
| Molecular Weight (g/mol) | 58.08 |
| Formula Weight | 58.0419 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?