Learn More
Propyl 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Propyl 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoate |
| CAS | 101003-80-9 |
| Molecular Formula | C10H10Cl2O3 |
| Quantity | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H10Cl2O3/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,13H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCCOC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1 |
| IUPAC Name | propyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 249.09 |
| Formula Weight | 248.0007 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?