Learn More
Propionic Acid Hemicalcium Salt, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11471802 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11471802 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11471802 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210498791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    522.00 EUR
    496.65 EUR / 1kg
    Save 25.35 EUR
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
An antifungal agent. Soluble in water (1g/3mL); slightly soluble in methanol, ethanol; practically insoluble in acetone, benzene
Specifica
CAS 4075-81-4
Color White
Molecular Formula C6H10CaO4
MDL Number MFCD00167354
Quantity 1 kg
Synonym calcium propionate, calcium dipropionate, calcium propanoate, mycoban, propanoic acid, calcium salt, bioban-c, caswell no. 151, propionic acid, calcium salt, unii-8ai80040kw, hsdb 907
InChI Key BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O
IUPAC Name calcium dipropanoate
Molecular Weight (g/mol) 186.22
PubChem CID 19999
ChEBI CHEBI:81716
Formula Weight 93.1
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Propionic Acid Hemicalcium Salt
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.