Learn More
Propargyl Methanesulfonate Ester, 95%, TRC
Product Code. 30411052
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30411052 1 g 1g
30422982 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30411052 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP7660001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16156-58-4
Molecular Formula C4 H6 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 134.15
IUPAC Name prop-2-ynyl methanesulfonate
SMILES CS(=O)(=O)OCC#C
Specifications
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C4H6O3S/c1-3-4-7-8(2,5)6/h1H,4H2,2H3
Formula Weight 134.0038
Chemical Name or Material Propargyl Methanesulfonate Ester
Product Title
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.