Learn More
Propaphos, TRC
Product Code. 30138689
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
250 mg
Unit Size:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30138689 250 mg 250mg
30040926 25 mg 25mg
30040530 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30138689 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP323755250MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7292-16-2
Molecular Formula C13 H21 O4 P S
Molecular Weight (g/mol) 304.34
Synonym Phosphoric acid, 4-(methylthio)phenyl dipropyl ester, Phosphoric acid, p-(methylthio)phenyl dipropyl ester (7CI,8CI), Kayaphos, Kayphosnac, O,O-Dipropyl O-4-methylthiophenyl phosphate, Propaphos
IUPAC Name (4-methylsulfanylphenyl) dipropyl phosphate
SMILES CCCOP(=O)(OCCC)Oc1ccc(SC)cc1
Spécification
Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H21O4PS/c1-4-10-15-18(14,16-11-5-2)17-12-6-8-13(19-3)9-7-12/h6-9H,4-5,10-11H2,1-3H3
Formula Weight 304.0898
Chemical Name or Material Propaphos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.