Learn More
uvex Profaprotect CN34 Chemical-protection Gloves
Code produit 31910419 Tous les produits Uvex Produits
Change view
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
Each
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Size unitSize
31910419 7 Each
31910429 8 Each
31910420 9 Each
31910416 10 Each
31910421 11 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31910419 Fournisseur uvex Code fournisseur 6072007
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Flexible chemical protection glove with cotton flocking for protection against a wide range of chemicals.
  • The profaprotect CN34 offers excellent chemical resistance to a wide range of aggressive chemicals, cleaning agents, adhesives and solvents such as acetone, ketones, aldehydes, acids, bases and oils.
  • Its flexibility and sensitivity ensure a high level of wearer comfort.
  • Certified chemical protection from 11 of the 18 test chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Laboratory, Healthcare, Industrial
Color Orange
Latex Free Yes
Material NBR, Chloroprene
Product Type Chemical Protection Gloves
Size 7
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.