Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Mouse Essential Panel 2 (8 plex)
Code produit 15552467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
96 Tests
Conditionnement:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
15552467 96 Tests 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15552467 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EPX08020832901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2445.00 EUR
    1907.10 EUR / 96 tests
    Save 537.90 EUR
    22% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
  • Mouse Standard Mix A
  • Mouse Essentail Panel 2 Bead Mix
  • Mouse Essentail Panel 2 Detection Antibody Mix
  • Reading Buffer
  • Wash Buffer 10x
  • Streptavidin-PE
  • Universal Assay Buffer
  • Detection Antibody Diluent
  • PCR 8-Tube Strip
  • Adhesive Film
  • Greiner Microplate black 96 well
Ideal solution for assessing multiple protein biomarkers in a single sample. Explore our broad portfolio of pre-configurated panels and combinable single analytes.
  • Quantitate multiple targets in cell/tissue culture supernatants, serum, and plasma
  • ProcartaPlex assays use Luminex™ xMAP technology for the multi-analyte detection of secreted proteins including cytokines, chemokines, growth factors and other proteins
  • This kit does not contain a Multiscreen Filter Plate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantity 96 Tests
Species Mouse
For Use With (Application) Multiplex Immunoassay
Protein Subtype CCL2 (MCP-1), CXCL1 (GRO alpha), CXCL2 (MIP-2), IL-1 beta, IL-10, IL-17A, MIP-1 alpha, MIP-1 beta
Sample Type Cell Culture Supernatant, Plasma, Serum
Sample Volume Serum, Plasma: 25 μL; CCS: 50 μL
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.