missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Probucol, TRC

Product Code. 30426709
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
5 g
10 g
Unit Size:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30426709 5 g 5g
30419565 100 mg -
30411643 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30426709 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP7551005G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 23288-49-5
Molecular Formula C31 H48 O2 S2
Molecular Weight (g/mol) 516.84
Synonym Phenol, 4,4'-[(1-methylethylidene)bis(thio)]bis[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-, Acetone, bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) mercaptole (8CI), Phenol, 4,4'-(isopropylidenedithio)bis[2,6-di-tert-butyl- (8CI), 4,4'-(Isopropylidenedithio)bis[2,6-di-tert-butylphenol], Biphenabid, Bisbid, Bisphenabid, DH 581, Lipomal, Lorelco, Lurselle, NSC 652160, NSC 86225, Panavir, Phenbutol, Probucol, Sinlestal
IUPAC Name 2,6-ditert-butyl-4-[2-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)sulfanylpropan-2-ylsulfanyl]phenol
SMILES CC(C)(C)c1cc(SC(C)(C)Sc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C

Spezifikation

Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C31H48O2S2/c1-27(2,3)21-15-19(16-22(25(21)32)28(4,5)6)34-31(13,14)35-20-17-23(29(7,8)9)26(33)24(18-20)30(10,11)12/h15-18,32-33H,1-14H3
Formula Weight 516.3096
Chemical Name or Material Probucol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.