Learn More
Novus Biologicals™ PRMT6 Antibody Blocking Peptide
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 55170 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| For Use With (Application) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB100-56642 |
| Gene Alias | EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.125, FLJ10559, FLJ51477, Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein methyltransferase-like protein 6, Histone-arginine N-methyltransferase PRMT6, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 6, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 6 (S. cerevisiae), HRMT1L6, protein arginine methyltransferase 6, protein arginine N-methyltransferase 6 |
| Gene Symbol | PRMT6 |
| Quantity | 0.1 mg |
| Research Category | Chromatin Research, Signal Transduction |
| Storage Buffer | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?