Learn More
Primaquine diphosphate, MedChemExpress
Beschreibung
Primaquine Diphosphate (Primaquine phosphate), an 8-aminoquinoline, exerts a broad spectrum of activities against various stages of parasitic malaria. Primaquine Diphosphate remains as the only agent that destroys late hepatic stages and latent tissue forms of Plasmodium vivax and Plasmodium ovale.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Primaquine diphosphate |
| Physical Form | Powder |
| CAS | 63-45-6 |
| Color | Orange |
| Quantity | 10 g |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C15H27N3O9P2 |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Primaquine phosphatePrimaquine bisphosphate |
| Solubility Information | DMSO : 250 mg/mL (549.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (54.90 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?