Learn More
Praseodymium foil, 1.0mm (0.04in) thick, 99.5% (REO)
Product Code. 11351479
Click to view available options
Quantity:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Unit Size:
25mm
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11351479
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013963.FF
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 7440-10-0 | Pr | 140.91 g/mol
Praseodymium is used as an alloying constituent for alloys used to make permanent magnets and flints. Along with neodymium, praseodymium is used to manufacture yellow glass which can be used as eye protection (e.g. for welders).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-10-0
Molecular Formula Pr
Molecular Weight (g/mol) 140.91
MDL Number MFCD00011174
InChI Key PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
PubChem CID 23942
ChEBI CHEBI:49828
IUPAC Name praseodymium
SMILES [Pr]
Tekniske data
Color White
Quantity 25 x 25 mm
Odor Odorless
Packaging Mylar under Argon
Weight ≈4.23g/25x25mm
Form Foil
Solubility Information Insoluble in water.
Percent Purity 99.5%
Assay (REO)
Chemical Name or Material Praseodymium foil, 1.0mm (0.04 in.) thick
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.