Learn More
Pranlukast, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472086
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
16472086 500 mg 500mg
16468216 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16472086 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0290
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Pranlukast is a highly potent, selective and competitive antagonist of peptide leukotrienes. Pranlukast inhibits [3H]LTE4, [3H]LTD4, and [3H]LTC4 bindings to lung membranes with Kis of 0.63±0.11, 0.99±0.19, and 5640±680 nM, respectively.
Pranlukast is a highly potent, selective and competitive antagonist of peptide leukotrienes. Pranlukast inhibits [3H]LTE4, [3H]LTD4, and [3H]LTC4 bindings to lung membranes with Kis of 0.63±0.11, 0.99±0.19, and 5640±680 nM, respectively.
Tekniske data
Chemical Name or Material Pranlukast
CAS 103177-37-3
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C27H23N5O4
Quantity 500 mg
Synonym ONO-1078
Solubility Information DMSO : 33.33 mg/mL (69.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NC1=C2C(C(C=C(C3=NNN=N3)O2)=O)=CC=C1)C4=CC=C(OCCCCC5=CC=CC=C5)C=C4
Molecular Weight (g/mol) 481.5
Formula Weight 481.5
Percent Purity 98.18%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.