Description
- Gloves deliver overall mechanical performance for maximal protection and durability
- Latex coating's raised crinkle finish enhances grip in both dry and wet conditions
- Automatic knitted liner delivers an optimally tensioned inner surface for improved fit and flexibility
- Designed for use in a wide range of handling and carrying applications
Specifications
Specifications
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Coating Material | Crinkled Latex |
| Color | Gray, Blue |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Exterior Finish | Partially Textured |
| Hand | Specific |
| Latex Free | No |
| Material | Polycotton |
| Product Type | Dip-coated Gloves |
| Size | 9 |
| Show More |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?