Learn More
KARTELL Potter Mortar
Beskrivelse
- Tissue grinder is composed by two components to be ordered separately: Borosilicate glass mortar (items 6102 to 6150) and PTFE pestle (items 6302 to 6350).
- Ideal for small amounts of tissue.
- Volumes stated are working volumes.
- Avoid excessive generated heat as could cause binding.
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity (English) | 1 oz. |
| Capacity (Metric) | 30 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Product Type | Potter Mortar |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?