Learn More
Potassium tricyanomethanide
Product Code. 11327967
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11327967
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 020702.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 34171-69-2 | C4KN3 | 129.163 g/mol
Potassium tricyanomethanide is a precursor used for the preparation of dicyano ketene aminals. It reacts with amines to prepare alkyl ammonium tricyanomethanide. Further, it is involved in the preparation of tricyanomethanide-bridged binuclear organometallic complexes such as Cp(dppe)FeC(CN)3 and Cp(PPh3)2RuC(CN)3. It is used as starting material utilized in the preparation of 5-Amino-3-bromo-1-(tert-butyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile, which undergoes sandmeyer reaction to get the corresponding diaminopyrazole, 5-amino-3-aryl-1-(tert-butyl)-1H-pyrazole-4-carboxamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34171-69-2
Molecular Formula C4KN3
Molecular Weight (g/mol) 129.163
MDL Number MFCD00058850
InChI Key ZKJPYQKGNUBNOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tricyanomethanide, potassium methanetricarbonitrile, potassium cyanoform, acmc-1ajhe, potassium ion tricyanomethanide, tricyanomethanide potassium salt, potassiomethanetricarbonitrile
PubChem CID 10964525
IUPAC Name potassium;methanetricarbonitrile
SMILES C(#N)[C-](C#N)C#N.[K+]
Tekniske data
Color White
Linear Formula KC(CN)3
Quantity 1 g
UN Number UN3439
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 129.16
Physical Form Crystalline
Chemical Name or Material Potassium tricyanomethanide
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.