Learn More
Potassium Standard Solution, 1000μg/mL, Spectro ECON, Chem-Lab
Codice prodotto. 11978504
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11978504 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11978504 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL01.1105.0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.10 EUR
    25.50 EUR / 500mL
    Save 6.60 EUR
    20% Off
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Used as a reference standard in spectroscopy and other laboratory applications. Potassium Standard Solution, 1000μg/mL, Spectro ECON, Chem-Lab is a mixture of 1.9g KCl per liter, to form a solution containing 1mg/mL of K1+.
This potassium standard solution contains a precise concentration of 990–1010μg/mL of K1+ ±0.5%. It is used to determine the concentration of solutions in titrations. Potassium standard has been used in atomic absorption spectroscopy.
Specifica
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Density 1.00g/mL
Physical Form Liquid
Molecular Formula ClK
Concentration 990–1010 μg/mL K1+ (±0.5%)
MDL Number MFCD00011360
Color Colorless
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
IUPAC Name potassium chloride
Molecular Weight (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Quantity 500 mL
ChEBI CHEBI:32588
Formula Weight 74.56g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.907g KCl per 1L H2O
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.