Learn More
Potassium Perchlorate, 99.0 to 100.5%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Product Code. 15662530 Shop All Honeywell Fluka Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Packaging:
Poly Bottle
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Conditionnement
15662530 500 g Poly Bottle 500g
15652530 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15662530 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 241830500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
ACS Reagent,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-74-7
Molecular Formula ClKO4
Molecular Weight (g/mol) 138.54
MDL Number MFCD00011362
InChI Key YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
PubChem CID 516900
IUPAC Name potassium;perchlorate
SMILES [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spécification
Melting Point >400°C
Color Colorless
Quantity 500 g
Linear Formula KClO4
UN Number UN1489
Formula Weight 138.55g/mol
Percent Purity 99.0 to 100.5%
Grade ACS Reagent
Packaging Poly Bottle
Density 2.52g/cm3
Chemical Name or Material Potassium Perchlorate
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.