Learn More
Potassium Hydrogen Difluoride, purum p.a, ≥99.0% (F), Honeywell™
Shop All Honeywell Research Chemicals ProductsDescription
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifications
Tekniske data
| Boiling Point | >180°C |
| Melting Point | 239°C |
| pH | Acidic |
| Physical Form | Solid |
| Quantity | 250 g |
| Linear Formula | KHF2 |
| UN Number | UN1811 |
| Solubility Information | 392g/L |
| Formula Weight | 78.1g/mol |
| Percent Purity | ≥99.0% (F) |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?