Learn More
Potassium Hexacyanoferrate(Ii) Trihydrate, purum, Honeywell™
Code produit. 15681170 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 kg
missing translation for 'unitSize'
25kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15681170
missing translation for 'mfr': Honeywell-Fluka 1263925KG
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Purum,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 14459-95-1
Quantity 25 kg
Molecular Formula C6H6FeK4N6O3
Linear Formula K4Fe(CN)6 · 3H2O
MDL Number MFCD00167023
UN Number NONH for all modes of transport
InChI Key NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
IUPAC Name tetrapotassium hexacyanoironbis(ylium) trihydrate
Molecular Weight (g/mol) 422.39
Formula Weight 422.39g/mol
Percent Purity ≥99%
Grade purum
Chemical Name or Material Potassium Hexacyanoferrate(Ii) Trihydrate
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis