Learn More
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka ProductsBeschreibung
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 6 x 500 g |
| Linear Formula | K4Fe(CN)6 · 3H2O |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight | 422.39 |
| Percent Purity | ≥99% |
| Grade | ACS/puriss. p.a. |
| Chemical Name or Material | Potassium Hexacyanoferrate(Ii) Trihydrate, Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?