Learn More
Potassium cyclohexanebutyrate, K 16.6-18.8%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11493428
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11493428 1 g 1g
11403438 5 g 5g
11413438 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11493428 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17839.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62638-03-3
Molecular Formula C10H17KO2
Molecular Weight (g/mol) 208.34
MDL Number MFCD00013051
InChI Key LBYNWSSEILNGLN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium cyclohexanebutyrate, potassium 4-cyclohexylbutanoate, potassium 4-cyclohexylbutyrate, cyclohexanebutanoic acid, potassium salt, cyclohexanebutanoic acid, potassium salt 1:1, acmc-20ajuw, cyclohexanebutyric acid potassium salt, cyclohexanebutanoic acid potassium salt, 4-cyclohexylbutanoic acid, potassium salt
PubChem CID 23692296
IUPAC Name potassium;4-cyclohexylbutanoate
SMILES [K+].[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1
Specifica
Quantity 1 g
Sensitivity Hygroscopic
Formula Weight 208.33
Assay K 16.6 to 18.8%
Chemical Name or Material Potassium cyclohexanebutyrate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.