missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Potassium Chloride, 3mol/l Solution, For Filling Electrodes, Scharlab
Descripción
- Molecular Formula: KCl
- Molar Mass: 74.56g/mol
- CAS: 7447-40-7
- EIN ECS No.: 231-211-8
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 7447-40-7 |
| Quantity | 250 mL |
| Molecular Formula | ClK |
| MDL Number | MFCD00011360 |
| Synonym | potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
| InChI Key | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Cl-].[K+] |
| IUPAC Name | potassium chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 74.55 |
| PubChem CID | 4873 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?