Description
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 7646-93-7 |
| Quantity | 1 kg |
| Molecular Formula | HKO4S |
| Linear Formula | KHSO4 |
| MDL Number | MFCD00011404 |
| UN Number | UN2509 |
| Synonym | potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c |
| InChI Key | CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [K+].OS([O-])(=O)=O |
| IUPAC Name | potassium;hydrogen sulfate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?