Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Spouted Mortar
Product Code. 12373328
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Outer:
65mm
130mm
150mm
180mm
250mm
330mm
Unit Size:
Each
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (Metric) Outer unitSize
12373328 180mm Each
12393328 330mm Each
12363328 150mm Each
12383328 250mm Each
10720603 130mm Each
10403925 65mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 12373328 missing translation for 'mfr' Haldenwanger™ missing translation for 'supplierNo' L 55/8/RAUH
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Use these mortars for a variety of laboratory applications. Haldenwanger™ Porcelain Spouted Mortars are constructed from optimized laboratory porcelain.
Grinding surfaces are unglazed.
Tekniske data
Capacity (Metric) 1000 mL
Diameter (Metric) Outer 180mm
Product Type Mortar
Material Porcelain
Height (Metric) 80mm
Includes With spout
Type Mortar
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.