Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Hirsch Funnel
Beskrivelse
- Sloped sides
- Use for filtering small quantities
- Perforated fixed filter plate
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (Metric)Top | 72mm |
| Material | Porcelain |
| Height (Metric) | 102 mm |
| Description | Size: 00 |
| Diameter (Metric) Plate | 27mm |
| Quantity | 1Pack |
| Product Type | Hirsch Funnel |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?