Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Assay Percent Range | ∽ 75% |
| Quantity | 100 g |
| Physical Form | Powder |
| Formula Weight | 760.6 |
| Chemical Name or Material | Ponceau S |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?