missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polyvinyl Alcohol, TRC

Artikelnummer. 30134465
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
10 g
missing translation for 'unitSize'
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30134465 10 g 10g
30133104 5 g 5g
17978514 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30134465 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCP69932310G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 9002-89-5
Molecular Formula (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 44.05
Synonym 100-27H, 100-37H, 1799S, 1R2110, 9P75R, 9X75RS, 9X75SR, A 10 Coex Test 14, A-T, A-T (Vinyl Polymer);
SMILES CCC(O)C

Spezifikation

InChI Formula InChI=1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Quantity 10 g
Formula Weight 44.0262
Chemical Name or Material Poly(vinyl alcohol)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.