Learn More
Socorex™ Polystyrene Multichannel Round Bottom Reservoirs
Product Code. 15560754
Change view
Click to view available options
Channels:
8
12
Pakningsstørrelse:
Pack of 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Channels Pakningsstørrelse
15560754 8 Pack of 100
15580754 12 Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15560754 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 330.08XL
Estimated Shipment: 14-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Microplate format enables use with automated or robotic pipetting devices.
  • Polystyrene construction
  • Each channel has a rounded bottom
  • Total capacity 48mL
  • Good bench stability
  • Perfect combination with multichannel pipettes
Tekniske data
Capacity (Metric) 48 mL
Material Polystyrene
Sterility Non-sterile
Type Multichannel Reservoir
Channels 8
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.