Learn More
Socorex™ Polystyrene Multichannel Round Bottom Reservoirs
Code produit 15560754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Channels:
8
12
Conditionnement:
Pack of 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Channels Conditionnement
15560754 8 Pack of 100
15580754 12 Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15560754 Fournisseur Socorex™ Code fournisseur 330.08XL
Estimated Shipment: 14-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Microplate format enables use with automated or robotic pipetting devices.
  • Polystyrene construction
  • Each channel has a rounded bottom
  • Total capacity 48mL
  • Good bench stability
  • Perfect combination with multichannel pipettes
Spécification
Capacity (Metric) 48 mL
Material Polystyrene
Sterility Non-sterile
Type Multichannel Reservoir
Channels 8
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.