Learn More
Descrizione
- Green color
- Red rubber/colorless FEP septum
- For GC and HPLC applications
- Pre-assembled
Specifica
Specifica
| Color (Seal) | Red Rubber/Colorless FEP |
| Description | PP Screw Cap with Hole and Pre-Fitted Septa |
| Color | Green |
| Material | Polypropylene |
| Septum | Red Rubber/Colorless FEP |
| For Use With (Application) | GC and HPLC |
| Temperature Range (Metric) | Temp. Resistance -40°C up to 110°C/Analytical Purity - Medium/Medium Hard to Penetrate/Medium Resealability |
| For Use With (Equipment) | Agilent and Knauer Autosamplers |
| Product Type | Screw Cap |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?