Learn More
Descrizione
The telescopic immersion tube adapts itself to the container height on insertion. OTAL foot pumps with delivery tubes made of PP, resistant to weak acids, alkalis and detergents.
- Simple handling: both hands remain free for filling
- Very good pump capacity due to large volume foot bellows
- With universal bungs made of soft PVC, for container openings of 30-70mm diameter
Specifica
Specifica
| Applications | Industrial |
| Flow Rate | 20 L/min. |
| Includes | 15 mm Dia. Polypropylene Delivery Tube |
| Depth (Metric) | 70 cm |
| Resistance Properties | Alkalis, Detergent, Weak Acid |
| Drum Opening Diameter | 30 to 70 mm |
| Material | Polypropylene |
| Product Type | Foot Pump |
| For Use With (Equipment) | Storage Drum |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?