Learn More
Kartell™ 96-Well Microtitration Plates
Click to view available options
Well Shape:
Flat Bottom (F-well)
Round Bottom (U-well)
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Unit Size:
Pack of 50
Descrizione
Manufactured from polystyrene for exceptional strength and durability. Kartell™ 96 Well Microplates, available in a variety of shapes, are an excellent solution for laboratory microtitration needs.
- Aseptic and single wrapped to prevent contamination
- Crystal clear polystyrene assists in preparation visibility
- Polystyrene covers sold separately
- CE marked
- IVD approved
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | CE–IVD |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Color | Clear |
| Product Type | Microplate |
| Material | Polystyrene |
| No. of Wells | 96 |
| Sterility | Non-sterile |
| Total Volume (Metric) Well | 367 μL |
| Well Shape | Round Bottom (U-well) |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto