Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| Particle Size | 40 to 63 μm |
| Pore Size | 100 Å |
| Stationary Phase | POLYGOPREP 100 to 50 |
| Technique | Liquid Chromatography |
| pH | 2 to 8 |
| Quantity | 1 kg |
| Sorbent | POLYGOPREP |
| Surface Area (Metric) | 280 m2/g |
| Product Type | Polygoprep |
| Material | Silica |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?