Learn More
Brady™ B33 Series Metallised Polyester with Permanent Rubber-based Adhesive Labels
Click to view available options
Color:
Light Gray
missing translation for 'unitSize'
Each
Descripción
- Ultra Aggressive Metallised Polyester (B-486) is ideal for rating/serial plates that use barcodes, alphanumerics, graphic symbols and logos and require nameplate-like quality.
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognised |
| Description | Metallised Polyester Labels for BBP33/i3300 Printers |
| Adhesive Type | Permanent Rubber |
| Coating | None |
| Color | Light Gray |
| Display | Blank |
| Finish | Matte |
| Format | Die-cut |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido