Learn More
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 139,000
Code produit 11465470
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
1 kg
4 kg
Conditionnement:
1kg
250g
4kg
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
11465470 50 g 50g
11475470 250 g 250g
11485470 1 kg 1kg
11495470 4 kg 4kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11465470 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044644.18
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74.15 g/mol
Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy is used in water-repellent, protective creams & lotions. It is also used as surfactant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9016-00-6
Molecular Formula (C2H6OSi)n
Molecular Weight (g/mol) 74.15
MDL Number MFCD00084411
InChI Key SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dimethylsilanone
SMILES C[Si](C)(-*)O-*
Spécification
Color Colorless
Physical Form Viscous Liquid
Boiling Point >205°C
Melting Point <-40°C
Density 0.977 g/mL
Solubility Information Not miscible with water. Insoluble in methanol,and ethylene glycol.
Quantity 50 g
Flash Point 321°C (610°F)
Odor Odorless
Refractive Index 1.4035
Chemical Name or Material Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, M.W. 139,000
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.