Learn More
Poly(styrene sulfonic acid), M.W. 75,000, 30% w/v aq. soln.
Product Code. 11335377
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
Product Code. 11335377
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042653.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28210-41-5
Poly(styrene sulfonic acid) is used in water softening and to remove hard ions like calcium and magnesium. In the medical field, it is used as potassium binders in acute and chronic kidney disease. Its sodium salt is used as a superplastifier in cement, as a dye improving agent for cotton, as proton exchange membranes in fuel cell applications. It acts as a solid acid catalyst in organic synthesis. It is an antistatic resin used for electrographic and electrophotographic substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28210-41-5
MDL Number MFCD00165973
Synonym 4-styrenesulfonic acid, polystyrene sulfonate, tolevamer, styrene-4-sulphonic acid, 4-vinylbenzenesulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-ethenyl, poly 4-vinylbenzenesulfonic acid, tolevamer inn, poly styrene sulfonic acid sodium salt, unii-zsl2fb6gxn
Spezifikation
Color Amber
Density 1.1 g/mL
Quantity 100 g
UN Number UN2584
Solubility Information Miscible with water,ethanol,methanol,lower alcohols and glycols.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 30% w/v aq. soln.
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Poly (styrene sulfonic acid), M.W. 75,000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Poly(styrene sulfonic acid), M.W. 75,000, 30% w/v aqueous solution
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 A
Gefahrenhinweis
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • H318-Causes serious eye damage.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : Poly(styrene sulfonic acid)
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt