Learn More
Socorex™ Plunger for Acura™ Capillary Micropipettes
Product Code. 10618271
Change view
Click to view available options
Volume (Metric):
1 to 5 μL
100 to 200 μL
Color:
Red
Steel
Dimensione della confezione:
Pack of 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (Metric) Color Dimensione della confezione
10618271 1 to 5 μL Steel Pack of 5
10499820 100 to 200 μL Red Pack of 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10618271 Fornitore Socorex™ N. del fornitore 342.005
Estimated Shipment: 03-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
ETFE-tipped stainless steel micropipette plunger. Socorex™ Plunger for Acura™ Capillary Micropipettes is designed with matching cap and tip color codes.
  • Stainless steel construction.
  • ETFE tip for chemical resistance.
  • Matching cap and tip color code.
Specifica
Volume (Metric) 1 to 5 μL
Color Steel
Quantity 5/Pk.
Product Type Spare Plunger with Glass Capillaries
For Use With (Equipment) Acura Capillar 846 MicroPipette
Material Stainless Steel, ETFE
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.