Learn More
BTX™ Pliers for High-Throughout Electroporation Microplate Handler
Beschreibung
Features and Benefits:
- Made with a specific plasticized tooth to grip the gold contact pins, but not indent or damage the integrity of the voltage conductivity, these pliers come as standard with High-Throughput plate handler, but can also be bought separately.
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Equipment) | BTX High Throughput Electroporation Plate Handler |
| Grade | General Precision |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?