Learn More
Platinum (IV) Oxide, TRC
Artikelnummer. 30412515
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30412515 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412515 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP5780005G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Platinum(IV) oxide
CAS 1314-15-4
Quantity 5 g
Molecular Formula O2 Pt
Synonym Platinum dioxide
InChI Formula InChI=1S/2O.Pt
SMILES O=[Pt]=O
IUPAC Name dioxoplatinum
Molecular Weight (g/mol) 227.0768
Formula Weight 226.9546
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.