Learn More
Platinum Iridium wire, 0.5mm (0.02in) dia, hard
Codice prodotto. 11346767
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 cm
50 cm
250 cm
Dimensione della confezione:
10cm
250cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11346767 250 cm 250cm
11336767 10 cm 10cm
11326767 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11346767 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010056.CB
 Restricted Item
Request Bulk or Custom Format
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Form: Approx. 0.44g/10cm, Temper: as drawn | CAS: 7440-6-6 | Pt:Ir; 90:10 wt%
Fabrication of metal microelectrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings. Inoculating needles and leadwires for implants. Electrode material for gel boxes/electrophoresis chambers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6-6-7440
Molecular Formula Pt:Ir; 90:10 wt%
MDL Number MFCD02091683
Specifica
Color White
Appearance Silvery white wire
Quantity 250 cm
Odor Odorless
Form Wire
Solubility Information Insoluble in water
Chemical Name or Material Platinum, Hard
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.