Learn More
Platinum(II) chloride, Premion™, 99.99+% (metals basis), Pt 73% min
Code produit 11344748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11344748 5 g 5g
11334748 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11344748 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043090.06
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10025-65-7 | Cl2Pt | 265.98 g/mol
Platinum(II) chloride is used as a catalyst for a variety of C-C bond, C-O bond and C-N bond formation reactions. It acts as a precursor to prepare other platinum compounds such as cisplatin and dichloro(cycloocta-1,5-diene)platinum(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-65-7
Molecular Formula Cl2Pt
Molecular Weight (g/mol) 265.98
MDL Number MFCD00011181
InChI Key CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name platinum(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pt++]
Spécification
Melting Point 581°C (decomposition)
Color Brown-Green
Physical Form Powder
Quantity 5 g
Density 5.87 g/mL
Linear Formula PtCl2
UN Number UN3260
Merck Index 14,7528
Solubility Information Soluble in ammoniaband hydrochloric acid. Insoluble in water,alcohol and ether.
Formula Weight 266
Percent Purity ≥99.99%
Grade Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 73% min
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Platinum (II) chloride
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.