missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Platinum(II) Chloride (73% Pt), Sigma-Aldrich™

Product Code. 15841841
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Unit Size:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15841841 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Product Code. 15841841 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8245660500
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Melting Point 581°C (Decomposes)
CAS 10025-65-7
Quantity 500 mg
Density 6.1 g/cm3
MDL Number MFCD00011181
Synonym Platinum(II) chloride (73% Pt), Platinum dichloride, Platinum(II) chloride (73% Pt)
Molecular Weight (g/mol) 265.98
Grade Research
Chemical Name or Material Platinum(II) Chloride (73% Pt)
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.