Learn More
Kartell™ plastilab™ Volumetric Flask with Stopper
Codice prodotto. 11348533
Cambia vista
Click to view available options
Capacity (Metric):
100 mL
Dimensione della confezione:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacity (Metric) Dimensione della confezione
11348533 100 mL Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11348533 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0148600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.00 EUR
    9.48 EUR / Pack of 1
    Save 0.52 EUR
    5% Off
Estimated Shipment: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
These plastilab™ flasks create no meniscus which simplifies the process of reading final volumes. Calibrated gravimetrically at 20°C, the translucency of polypropylene is enhanced when it comes in contact with liquid. Thin walls eliminate distortion, and a thin neck design makes final readings precise. This Volumetric Flask is autoclavable, chemically non-absorbent, safe for use with food, and includes stoppers.
  • Creates no meniscus
  • Calibrated gravimetrically at 20°C
  • Translucency of PP enhanced when in contact with liquid
  • Thick walls eliminate distortion
  • Thin neck makes final reading precise
  • Chemically non-absorbant
  • No wetting
  • Stoppers included
  • Suitable for foodstuff
  • Specifica
    Calibration Gravimetrically at 20° C
    Color Clear
    Capacity (Metric) 100 mL
    Material Polypropylene
    Height (Metric) 174 mm
    Tolerance +/- 1 mL
    Autoclavable Autoclavable
    Closure Type Stopper
    Diameter (Metric) Outer 58 mm
    Titolo del prodotto
    Selezionare un problema
    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.