Learn More
Kartell™ Plastilab™ Finned Plug for Disposable Tubes
Description
Designed with flexible fins to create a snug fit.
- Neutral in color
- Disposable
- For tubes 15 to 17mm in diameter
- Finned plugs
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | CE-IVD |
| Product Type | Finned Plug |
| Material | Polyethylene |
| Color | Neutral |
| For Use With (Equipment) | 15 to 17 mm Tubes |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?