Learn More
Descrizione
- Provide extra information by combining the device with a tag (not included).
- Dimensions: 16.6 x 148.5 x 50.2 mm (D x W x H)
Specifica
Specifica
| Product Type | Lockout Cable |
| Alternate Part Number | CABLO-10 |
| Color | Red |
| Description | Cable Lockout Device and 3 m cable |
| Quantity | 1 Ea. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?