Learn More
Piperonyl butoxide, tech. 90%
Codice prodotto. 15467268
Click to view available options
Quantity:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15467268
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60771.AC
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 51-03-6 | C19H30O5 | 338.44 g/mol
Piperonyl butoxide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Piperonyl butoxide is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in benzene, ethanol and methanol. Not miscible or difficult to mix with water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51-03-6
Molecular Formula C19H30O5
Molecular Weight (g/mol) 338.44
MDL Number MFCD00005842
InChI Key FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperonyl butoxide, butacide, butocide, ethanol butoxide, pyrenone 606, piperonylbutoxide, 6-propylpiperonyl butyl diethylene glycol ether, butyl carbitol 6-propylpiperonyl ether, 5-2-2-butoxyethoxy ethoxy methyl-6-propylbenzo d 1,3 dioxole, butoxide synergist
PubChem CID 5794
ChEBI CHEBI:32687
SMILES CCCCOCCOCCOCC1=CC2=C(OCO2)C=C1CCC
Specifica
Density 1.059
Boiling Point 155°C (0.3 mmHg)
Flash Point 171°C (340°F)
Refractive Index 1.498
Quantity 25 mL
UN Number UN3082
Beilstein 288063
Solubility Information Soluble in benzene,ethanol and methanol. Not miscible or difficult to mix with water.
IUPAC Name 5-{[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl}-6-propyl-2H-1,3-benzodioxole
Formula Weight 338.44
Percent Purity 90%
Grade Technical
Chemical Name or Material Piperonyl butoxide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato